Learn More
Metro™ Schienensets für Gitterregale
Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™-, Super Erecta Pro™- und Super Adjustable™ Top Track™-Regalsystemen
Marke:  Metro™ TTS20NA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15997311
  • 2610.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-11-2025
Beschreibung
  • Die Schienensets enthalten alle erforderlichen Abschnitte für die Montage von Schienensystemen bis zu einer Länge von 21 ft. (640 cm)
  • Microban™ antimikrobielle Schutzbeschichtung
Bestellinformation
19-138-228 (TTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Spezifikation
Track Set
Streckenabschnitte für die Montage von Schienenläufen von 1830 bis 6405 mm erforderlich
609,6 cm
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track Regalsystem
240 Zoll
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Schienensets für Gitterregale > Länge: 609.6 cm (20 Fuß)