Learn More
Metro™ Schienensets für Gitterregale Artikelnummer.: 15937311
Verfügbar ab: 12-11-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Metro™ Schienensets für Gitterregale
Artikelnummer. 15937311
180 Zoll, 1 Stück
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
27 Zoll
72 in.
84 Zoll
96 Zoll
108 Zoll
120 in.
132 Zoll
144 Zoll
156 Zoll
168 Zoll
180 Zoll
192 Zoll
204 Zoll
216 Zoll
228 Zoll
240 Zoll
252 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15937311
Marke: Metro™ TTS15NA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™-, Super Erecta Pro™- und Super Adjustable™ Top Track™-Regalsystemen
  • Die Schienensets enthalten alle erforderlichen Abschnitte für die Montage von Schienensystemen bis zu einer Länge von 21 ft. (640 cm)
  • Microban™ antimikrobielle Schutzbeschichtung
Order Info
19-138-228 (TTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Specifications
Produkttyp Track Set
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track Regalsystem
Enthält Streckenabschnitte für die Montage von Schienenläufen von 1830 bis 6405 mm erforderlich
Länge (angloamerikanisch) 180 Zoll
Länge (metrisch) 457,2 cm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Metro™ Schienensets für Gitterregale >