Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau Trihydrat, 95 %, rein Artikelnummer.: 10695172
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau Trihydrat, 95 %, rein
Artikelnummer. 10695172
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10695172
Marke: Thermo Scientific Chemicals 126752500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7220-79-3
Summenformel C16H24ClN3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 373.90
MDL-Nummer MFCD00150008
InChI-Schlüssel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate
PubChem CID 104827
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene Blue trihydrate
Schmelzpunkt 100.0°C to 110.0°C
Namenshinweis 95%
Prozentgehaltsbereich 95%
Beilstein 27, 393
Merck Index 15, 6132
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, insoluble in ether
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 3,7-bis(dimethylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium-trihydratchlorid
Formelmasse 373.89
Verlust bei Trocknung 15% max. (105°C)
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 250 g
Physikalische Form Kristallpulver mit Metallglanz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number126751000,126750010,126752500
ChargennummerA0463983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog Number126750010,126751000,126752500
ChargennummerA0455779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2023 Catalog Number126750010,126751000,126752500
ChargennummerA0453303 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number126750010,126751000,126752500
ChargennummerA0453876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number126750010,126751000,126752500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene blue trihydrate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau Trihydrat, 95 %, rein >