Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Fix ph-Indikatorstreifen
Sehr geschätzte Standardstreifen für viele pH-Testanwendungen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 92190
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15324194
  • 15.30 CHF / 100 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Sehr geschätzte Standardstreifen für viele pH-Testanwendungen.
  • Das einfache Verfahren Eintauchen und Ablesen liefert in Sekundenschnelle zuverlässige Ergebnisse
  • Aufgrund der patentierten pH-Fix-Technologie ist der Indikator chemisch an das Testpad gebunden
  • Farbstoff wird nicht ausgewaschen, sodass die Kleidung sauber bleibt und die Proben rein bleiben
Spezifikation
Spezifikation
pH1.7 bis 3.8
pH-Indikatorpapier
6 mm
100 Streifen
85 mm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Fix ph-Indikatorstreifen > 1.7 bis 3.8