Learn More
BRAND™ SILBERBRAND kompakte Bürette mit Schellbach-Streifen
Kompakte Büretten, die schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen sind.
Marke:  BRAND™ 13906
78.53 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10552063
  • 82.70 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn
  • Alle Einzelkomponenten sind austauschbar
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Borosilikatglas 3.3
4 cm
PTFE
46,5 cm
0,1 ml
Schwarze Schellbach-Streifen, Absperrhahn
Bürette
Name des Produkts
BRAND™ SILBERBRAND kompakte Bürette mit Schellbach-Streifen > Fassungsvermögen: 25 ml