Learn More
Bel-Art™ Klonierungsscheibe
Zur zeitsparenden und mühelosen Isolierung einer großen Anzahl an Klonen
Marke: Bel-Art™ F37847-0002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur zeitsparenden und mühelosen Isolierung einer großen Anzahl an Klonen
- Die sterilen Papierscheiben übertragen die Zellen schnell und einfach auf eine 24-Well-Platte
- Klonierungsscheiben werden für die RNase- und DNase-Freiheit mit Gammastrahlung sterilisiert
Bestellinformation
Lieferung von 50 Fläschchen, zwei Fläschchen pro Packung.
Spezifikation
Papier | |
4,8 mm | |
Steril | |
0,18 in. | |
Ideal für die Übertragung und Vermehrung von Zellen |
4.8 mm | |
0.18 in. | |
RNAse- und DNAse-frei | |
Klonierungsscheibe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Klonierungsscheibe > Klonierungsscheiben, Größe: 5 mm, 3/16 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur