Learn More
Methy l3-aminocrotonat 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10091680
Zum Warenkorb hinzufügen
Methy l3-aminocrotonat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091680
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10091680
Marke: Thermo Scientific Acros 156791000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14205-39-1
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00008072,MFCD00008072,MFCD00008072
InChI-Schlüssel XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Synonym methyl 3-aminocrotonate, methyl 3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-aminobut-2-enoate, z-methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-aminocrotonic acid methyl ester, methyl beta-aminocrotonate, methyl z-3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-amino-2-butenoate, beta-aminocrotonic acid methyl ester, 3-amino-2-butenoic acid methyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 643918
IUPAC-Name methyl (2E)-3-aminobut-2-enoate
SMILES COC(=O)\C=C(/C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-aminocrotonate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 81.0°C to 83.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C(NH2)=CHCO2CH3
Menge 100 g
Beilstein 03, 632
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: solubility in chloroform >500g/L (20°C),solubility in acetone >500g/L (20°C)
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0386842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number156795000,156790050,156791000
ChargennummerA0343963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number156795000,156790050,156791000
ChargennummerA0386842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number156795000,156790050,156791000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-aminocrotonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Methy l3-aminocrotonat 97 %, Thermo Scientific Chemicals >