Learn More
Methy l3-aminocrotonat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 14205-39-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14205-39-1
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00008072,MFCD00008072,MFCD00008072
InChI-Schlüssel XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Synonym methyl 3-aminocrotonate, methyl 3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-aminobut-2-enoate, z-methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-aminocrotonic acid methyl ester, methyl beta-aminocrotonate, methyl z-3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-amino-2-butenoate, beta-aminocrotonic acid methyl ester, 3-amino-2-butenoic acid methyl ester
PubChem CID 643918
IUPAC-Name methyl (2E)-3-aminobut-2-enoate
SMILES COC(=O)\C=C(/C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-aminocrotonate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 81.0°C to 83.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C(NH2)=CHCO2CH3
Menge 500 g
Beilstein 03, 632
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: solubility in chloroform >500g/L (20°C),solubility in acetone >500g/L (20°C)
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-aminocrotonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Methy l3-aminocrotonat 97 %, Thermo Scientific Chemicals >