Learn More
Methanol mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), zertifizierte HPLC-Gradientenqualität
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 67-56-1 |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | CH4O |
MDL-Nummer | MFCD00004595 |
Synonym | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
InChI-Schlüssel | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CO |
IUPAC-Name | Ameisensäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 32.04 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol with 0,1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl alcohol, Formic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), zertifizierte HPLC-Gradientenqualität >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur