Learn More
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet.
Marke: 3M™ 7100260125
Additional Details : Gewicht : 3.65760kg
Beschreibung
- Bewahrt selbst bei Abrieb und Kontakt mit zahlreichen Lösemitteln seine signalstarke Farbe|| Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Dank seiner einzigartigen Dehnungseigenschaften passt sich das Klebeband unebenen Oberflächen an, ohne sich abzulösen oder zusammenzuziehen|| Resistent gegen viele Lösungsmittel
- Ideal zur Verwendung auf gekrümmten und 3-dimensional geformten Oberflächen|| In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
- Einfach aufzubringen, hervorragende Haftkraft auf vielen Oberflächen|| Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
- Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi|| Lässt sich von vielen Oberflächen rückstandsfrei in einem Stück ablösen, wodurch geringere Reinigungs- und Arbeitskosten anfallen
Spezifikation
33 m x 50 mm | |
0.14 mm | |
Red |
12 Rolls | |
Rubber-based Adhesive | |
Vinyl |