Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsbehälter für Pipetten, Edelstahl
Mindert die Gefahr einer Beschädigung der Pipetten während des Transports und der Sterilisation. Nickel Elektro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsdosen aus Edelstahl halten trockenen Hochtemperaturen von bis zu 180 °C Stand und sind dampfsterilisierbar bei 120 °C.
72.15 CHF - 80.30 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Typ Quadratische Pipettenkanister
Enthält Dauerhafte geformte Silikonkissen in Deckeln und Böden
Länge (metrisch) 70 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12946986
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
6700/SS
70 x 70 x 210 mm 210 mm
72.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12956986
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
6701/SS
70 x 70 x 290 mm 290 mm
80.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die beliebten quadratischen Pipettendosen mit permanent gegossenen Silikonkautschuk-Pads in Deckeln und Böden reduzieren das Risiko von Beschädigungen der Pipetten während des Transports und der Sterilisation.
  • Hergestellt aus Edelstahl.
  • Kann bei 120 °C strahlensterilisiert werden.
  • Beständig gegen trockene Heiztemperaturen von bis zu 180 °C.
  • Die quadratische Form ermöglicht einfaches Stapeln für eine effiziente Raumnutzung und verhindert, dass Dosen von der Tischplatte herunterrollen.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Quadratische Pipettenkanister
70 mm
1 kg
Edelstahl
Dauerhafte geformte Silikonkissen in Deckeln und Böden
70 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsbehälter für Pipetten, Edelstahl