Learn More
Bochem™ Pinzette aus Polyamid, L=130mm
Marke:  Bochem™ 1840
Artikelnummer. 10721611
  • 0.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je
130 mm
Pinzette
Polypropylen
Pinzette
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Pinzette aus Polyamid, L=130mm > Länge:130mm