Learn More
-Mercaptoethanesulfonsäure, Natriumsalz, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mercaptoacetic acid, sodium salt |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Iodimetry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HSCH2CO2Na |
Menge | 50 g |
Merck Index | 15,8819 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
Formelmasse | 114.09 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460742 | Analysenzertifikat | 01/03/2024 | 148892500,148890500,148890010 |
A0458901 | Analysenzertifikat | 22/12/2023 | 148892500,148890500,148890010 |
A0453504 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 148892500,148890500,148890010 |
A0437795 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 148892500,148890500,148890010 |
A0395660 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 148892500,148890500,148890010 |
Sicherheit und Handhabung
- Mercaptoacetic acid, sodium salt
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.