Learn More
-Mercaptoethanesulfonsäure, Natriumsalz, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Mercaptoacetic acid, sodium salt |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Iodimetry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HSCH2CO2Na |
Menge | 250 g |
Merck Index | 15,8819 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
Formelmasse | 114.09 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Mercaptoacetic acid, sodium salt
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
-Mercaptoethanesulfonsäure, Natriumsalz, 98%, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction