Learn More
Thioglycolsäure, 99.94 %, bakteriologische Qualität, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thioglycolsäure |
Farbe | Weiß |
Dichte | ∽ 1.32g/ml |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 114.11 |
Reinheit (%) | 0.9994 |
Güte | Bakteriologisch |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Thioglycolic Acid Sodium Salt, Bacteriological Grade
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Thioglycolic Acid Sodium Salt
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thioglycolsäure, 99.94 %, bakteriologische Qualität, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur