Learn More
Mercaptoessigsäure-Natriumsalz, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Mercaptoacetic acid sodium salt is used as a reagent that protects tryptophan in amino acid analysis. It is a commonly used reagent for bacteriological research to maintain reducing conditions in media. It also protect enzymes against inactivation by maintaining protein thiol groups in the reduced state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mercaptoessigsäure-Natriumsalz wird als Reagenz verwendet, das Tryptophan bei der Aminosäurenanalyse schützt. Ist ein häufig verwendetes Reagenz für die bakteriologische Forschung, um die Reduktionsbedingungen in Medien aufrechtzuerhalten. Schützen Enzyme auch vor Inaktivierung, indem Protein-Thiol-Gruppen im reduzierten Zustand gehalten werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1000 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 20 °C. Unter inertem Gas lagern. Substanz ist hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mercaptoacetic acid sodium salt |
Schmelzpunkt | >300°C |
pH | ∼6 |
Geruch | Stench |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3335 |
Beilstein | 4569109 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; Hygroscopic |
Merck Index | 14,8692 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1000g/L at 20°C). |