Learn More
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10499094
|
BUCHI
051999 |
Manuelles Schmelzpunktgerät | Schmelzpunktgerät |
7550.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17917990
|
BUCHI
051998 |
Automatisches Schmelzpunktgerät | Schmelzpunktgerät, Probenlader M-569, Kalibrierset M-565, Schmelzpunktröhrchen (100), Siedepunktröhrchen (10), Siedekapillare (10), Probenhalter, Reinigungswerkzeug, Demo-CD Schmelzpunktmonitor, Schutzabdeckung, USB-Kabel (2 m) |
12582.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12782650
|
BUCHI
11058004 |
Automatic Melting Point Instrument | Melting Point instrument, Calibration set; Melting point tubes (100 pcs); Boiling point tubes (10); Sample holder |
12265.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Fail-safe calibration with automated determination and storage of calibration results
- Automatic determination of melting and boiling points
- Highly accurate temperature regulation and measurement
- Optimized reproducibility with homogeneous packing of the capillary using the Sample Loader M-569
- Control of almost any type of sample by measuring melting point, boiling point or slip melting point.
- Double check for difficult samples by comparing manual and automated measurement
- Observation and replay of the phase transition using color display and video recording
- PC software included for easy management of methods and results
- Compliant with Pharmacopeia methods (European, USP, Japanese)
- Comprehensive IQ/OQ procedures including certified calibration and verification compounds for GLP/GMP laboratories.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments