Learn More
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments
Fast and accurate. BUCHI M-560/565 Melting Point Instruments have simple menus and programs that are easy to navigate on the intuitive LCD display, with either manual or automatic, real time video instrument.
Marke:  BUCHI 051998
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17917990
  • 12582.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Probenlader M-569, Kalibrierset M-565, Schmelzpunktröhrchen (100 Stück), Siedepunktröhrchen (10 Stück), Siedekapillare (10 Stück), Probenhalter, Reinigungswerkzeug, Demo-CD für Melting Point Monitor-Software, Schutzabdeckung, USB-Kabel (2 m), Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
  • Fehlersichere Kalibrierung mit automatischer Bestimmung und Speicherung von Kalibrierungsergebnissen
  • Zur Bestimmung des Schmelz- und Siedepunktes
  • Hochgenaue Temperaturregelung und -messung
  • Optimierte Reproduzierbarkeit dank einheitlicher Verpackung der Kapillare unter Nutzung des Probenladers M-569
  • Kontrolle fast aller Arten von Proben durch Messung von Schmelzpunkt, Siedepunkt oder Steigschmelzpunkt.
  • Doppelte Prüfung schwieriger Proben durch Vergleich manueller und automatisierter Messungen
  • Beobachtung und Wiedergabe des Phasenübergangs mittels Farbanzeige und Videoaufzeichnung
  • PC-Software zur einfachen Verwaltung von Methoden und Ergebnissen im Lieferumfang enthalten
  • Entspricht Arzneibuch-Methoden (europäisch, USP, Japanisch)
  • Umfassende IQ/OQ-Verfahren einschließlich zertifizierter Kalibrier- und Verifizierungsverbindungen für GLP/GMP-Labors.
Compliance
Methoden gemäß Arzneibuch (EU, USP, Japan); umfassende IQ/OQ-Verfahren einschließlich zertifizierter Kalibrier- und Verifizierungsverbindungen für GLP/GMP-Labors.
Spezifikation
Spezifikation
Automatisches Schmelzpunktgerät
37 cm
100/240 V, 50/60 Hz, 150 W
7,8 in.
Schmelzpunktgerät, Probenlader M-569, Kalibrierset M-565, Schmelzpunktröhrchen (100), Siedepunktröhrchen (10), Siedekapillare (10), Probenhalter, Reinigungswerkzeug, Demo-CD Schmelzpunktmonitor, Schutzabdeckung, USB-Kabel (2 m)
0.1 °C (Temp.)
4,5 kg
19 cm
14.5 Zoll
TFT
Bestimmung des Schmelzpunkts, des Siedepunkts und des Schlingen-Schmelzpunkts
20 cm
Gehäuse M-565
10°bis 400 °C
7,4 in.
Name des Produkts
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments > Schmelzpunkt; Typ: automatisiert; beinhaltet: Probenlader M-569