Learn More
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments
Fast and accurate. BUCHI M-560/565 Melting Point Instruments have simple menus and programs that are easy to navigate on the intuitive LCD display, with either manual or automatic, real time video instrument.
Marke:  BUCHI 051999
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10499094
  • 7550.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 100 Schmelzkapillaren, 10 Siederöhrchen, 10 Siedekapillaren, Kalibriersatz M-560/565, Probenhalter, Packdraht und Reinigungswerkzeug.
Beschreibung
Beschreibung
  • Fehlersichere Kalibrierung mit automatischer Bestimmung und Speicherung von Kalibrierungsergebnissen
  • Zur Bestimmung des Schmelz- und Siedepunktes
  • Hochgenaue Temperaturregelung und -messung
  • Optimierte Reproduzierbarkeit dank einheitlicher Verpackung der Kapillare unter Nutzung des Probenladers M-569
  • Kontrolle fast aller Arten von Proben durch Messung von Schmelzpunkt, Siedepunkt oder Steigschmelzpunkt.
  • Doppelte Prüfung schwieriger Proben durch Vergleich manueller und automatisierter Messungen
  • Beobachtung und Wiedergabe des Phasenübergangs mittels Farbanzeige und Videoaufzeichnung
  • PC-Software zur einfachen Verwaltung von Methoden und Ergebnissen im Lieferumfang enthalten
  • Entspricht Arzneibuch-Methoden (europäisch, USP, Japanisch)
  • Umfassende IQ/OQ-Verfahren einschließlich zertifizierter Kalibrier- und Verifizierungsverbindungen für GLP/GMP-Labors.
Certifications
CE, UL, CSA
Spezifikation
Spezifikation
Manuelles Schmelzpunktgerät
100/240 V
±0,3 °C
14.5 Zoll
TFT
Zur Bestimmung des Schmelz- und Siedepunktes
20 cm
7,4 in.
50/60 Hz
150 W
CE, UL, CSA
37 cm
100/240 V, 50/60 Hz
7,8 in.
Schmelzpunktgerät
19 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments > Schmelzpunkt; Typ: Manuell