Learn More
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Automatisches Schmelzpunktgerät
Manuelles Schmelzpunktgerät
Enthält:
Schmelzpunktgerät
Schmelzpunktgerät, Kalibrierungsset; Schmelzpunktröhrchen (100 Stk.); Siedepunktröhrchen (10); Probenhalter
Schmelzpunktgerät, Probenlader M-569, Kalibrierset M-565, Schmelzpunktröhrchen (100), Siedepunktröhrchen (10), Siedekapillare (10), Probenhalter, Reinigungswerkzeug, Demo-CD Schmelzpunktmonitor, Schutzabdeckung, USB-Kabel (2 m)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fail-safe calibration with automated determination and storage of calibration results
- Automatic determination of melting and boiling points
- Highly accurate temperature regulation and measurement
- Optimized reproducibility with homogeneous packing of the capillary using the Sample Loader M-569
- Control of almost any type of sample by measuring melting point, boiling point or slip melting point.
- Double check for difficult samples by comparing manual and automated measurement
- Observation and replay of the phase transition using color display and video recording
- PC software included for easy management of methods and results
- Compliant with Pharmacopeia methods (European, USP, Japanese)
- Comprehensive IQ/OQ procedures including certified calibration and verification compounds for GLP/GMP laboratories.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Automatisches Schmelzpunktgerät |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Spannung | 100/240 V ±10% |
| Wirkleistung | 150 W |
| Genauigkeit | ± 0.2°C |
| Zertifizierung/Konformität | PH. EUR., USP and JP |
| Tiefe (metrisch) | 370 mm |
| Displaytyp | Color, TFT, 320 x 240, 3.5 in. |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V ±10% |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Melting and boiling point capillaries |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur