Learn More
Fisherbrand™ MEKER BUNSENBRENNER BUTAN/PROPAN BUTAN/PROPAN
Bereitstellung einer extrem starken Flamme für den intensiven Gebrauch.
Marke:  Fisherbrand™ 4101/51BSP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11765406
  • 209.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Breite und stabile Flamme
  • Ausgezeichnete Heizleistung
  • Seitlicher Haltegriff für Sicherheit
  • Brennerdurchmesser 43 mm, Gesamthöhe 180 mm
  • Flammengröße einstellbar mit 4 austauschbaren Düsen
Spezifikation
Spezifikation
Industriebrenner, Meker
Verbrauch von 240 l/h
180 mm
Je 1
Butan, Propan, Flüssiggas
43 mm
NF G 1/2 Schraubverbindung
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ MEKER BUNSENBRENNER BUTAN/PROPAN BUTAN/PROPAN > Höhe: 180mm