Learn More
Fisherbrand™ MEKER BUNSENBRENNER BUTAN/PROPAN BUTAN/PROPAN
Bereitstellung einer extrem starken Flamme für den intensiven Gebrauch.
209.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Industriebrenner, Meker
Durchmesser (metrisch) 43 mm
Höhe (metrisch) 180 mm
Enthält NF G 1/2 Schraubverbindung
Anzahl pro Packung Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Gastyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Gastyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11765406
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
4101/51BSP
Verbrauch von 240 l/h Butan, Propan, Flüssiggas
209.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11745406
Vedi i prodotti accessori missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
4101/52BSP
Verbrauch von 188 l/h Erdgas, Methan
209.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Breite und stabile Flamme
  • Ausgezeichnete Heizleistung
  • Seitlicher Haltegriff für Sicherheit
  • Brennerdurchmesser 43 mm, Gesamthöhe 180 mm
  • Flammengröße einstellbar mit 4 austauschbaren Düsen
Specifica
Specifica
Industriebrenner, Meker
180 mm
Je 1
43 mm
NF G 1/2 Schraubverbindung
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ MEKER BUNSENBRENNER BUTAN/PROPAN BUTAN/PROPAN
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato