Learn More
Fisherbrand™ Flüssiggas-Mekerbrenner mit Tétine-Anschluss
Beschreibung
- Breite und gleichmäßige Flamme
- Ausgezeichnete Heizleistung
- Seitlicher Haltegriff
- Brenneröffnung 43 mm breit, 180 mm hoch
- Flammengröße einstellbar mit 4 austauschbaren Düsen
- Hergestellt aus vernickeltem Messing
- Oberseite des Brenners mit perforiertem Stahlkopf, der mehrere kleine, aber sehr heiße Flammen abgibt
Spezifikation
Industriebrenner, Meker | |
Verbraucht 240 l/h | |
Tétine-Verbinder |
Butan, Propan, Flüssiggas | |
180 mm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flüssiggas-Mekerbrenner mit Tétine-Anschluss > Leistungsaufnahme: 240 l/h
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur