Learn More
Fisherbrand™ Mekerbrenner
Ausgestattet mit einem perforierten Stahlkopf, der mehrere kleine, aber sehr heiße Flammen abgibt.
42.80 CHF - 62.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mekerbrenner |
---|---|
Gastyp | Erdgas |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Einlass | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Einlass | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12882154
|
Fisherbrand™
4101/32 |
30 mm | 192 mm |
62.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12872154
|
Fisherbrand™
4101/22 |
24 mm | 162 mm |
42.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die heißeste Flammentemperatur für alle Erdgasbrenner liegt zwischen 900°C und 1000°C an der Spitze des blauen Flammenkegels
- Schwerer Fuß aus Druckguss mit blauer, chemisch beständiger Acryl-Lackierung
- Alle Brenner vor dem Versand auf Flammenqualität und Dichtheit geprüft
- Die Tests werden mit dem Normgasdruck für jedes spezifische Gas durchgeführt
- Die Temperaturen sind abhängig vom Versorgungsdruck und vom chemischen Aufbau des Gases, der in verschiedenen Teilen der Welt variiert
- Der normale Versorgungsdruck für Erdgas beträgt 20 Millibar
- Nicht mit Luftregler ausgestattet
Spezifikation
Mekerbrenner | |
Erdgas | |
Je 1 |