Learn More
Micronova™ 19 LT Detergent, heavy-duty cleaner, MegaClean
Gebrauchsfertig
Marke: Micronova™ MC1-5G
Beschreibung
Der Micronova MegaClean™ Hochleistungsreiniger bietet eine effektive Alternative zu toxischen, brennbaren Lösungsmittelreinigern wie Aceton und Isopropylalkohol. Dieser auf 0,1 Mikrometer gefilterte Reiniger eignet sich ideal für Halbleiter, Elektronik, Luft- und Raumfahrt sowie für Fertigungsvorgänge unter Reinraumbedingungen.
- Nicht entzündliches, Hochleistungsmittel zur Reinraumentfettung
- Entfernt Fett, Klebstoffe und fotoresistente Flecken von den meisten Oberflächen
- Ideal für Halbleiter, Elektronik, Luft- und Raumfahrt sowie Fertigungsvorgänge unter Reinraumbedingungen
- Gefiltert auf 0,1 Mikrometer
- Erhältlich in Nachfüllflaschen mit 1 oder 5 Gallonen und einer 1 Quart-Sprühflasche
- Biologisch abbaubar
- Wasserlöslich
- Wirksam bei niedrigen Konzentrationen
Spezifikation
MegaClean Reiniger | |
Hochleistungs-Reinigungsmittel, Entfettungsmittel | |
Wischmopp und Eimer oder Tuch und Schwamm |
Unsteril | |
Ideale Reinigungslösung, entfernt problemlos Fett, Klebstoffe und fotoresistente Flecken von den meisten Oberflächen, Böden, stark frequentierten Bereichen, Zubehörteilen, Haftmittel | |
5 gal. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046263-000 | Analysenzertifikat | 08/01/2025 | MC1-5G |
045694-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | MC1-5G |
042989-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2024 | MC1-5G |
042463-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/02/2024 | MC1-5G |
041596-000 | Konformitätsbescheinigung | 14/02/2024 | MC1-5G |