Learn More
Micronova™ 19 LT Detergent, heavy-duty cleaner, MegaClean
Gebrauchsfertig
Marke:  Micronova™ MC1-Q
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13157736
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Der Micronova MegaClean™ Hochleistungsreiniger bietet eine effektive Alternative zu toxischen, brennbaren Lösungsmittelreinigern wie Aceton und Isopropylalkohol. Dieser auf 0,1 Mikrometer gefilterte Reiniger eignet sich ideal für Halbleiter, Elektronik, Luft- und Raumfahrt sowie für Fertigungsvorgänge unter Reinraumbedingungen.
  • Nicht entzündliches, Hochleistungsmittel zur Reinraumentfettung
  • Entfernt Fett, Klebstoffe und fotoresistente Flecken von den meisten Oberflächen
  • Ideal für Halbleiter, Elektronik, Luft- und Raumfahrt sowie Fertigungsvorgänge unter Reinraumbedingungen
  • Gefiltert auf 0,1 Mikrometer
  • Erhältlich in Nachfüllflaschen mit 1 oder 5 Gallonen und einer 1 Quart-Sprühflasche
  • Biologisch abbaubar
  • Wasserlöslich
  • Wirksam bei niedrigen Konzentrationen
Spezifikation
Spezifikation
Leistungsstarkes Reinigungsmittel
Hochleistungs-Reinigungsmittel, Entfettungsmittel
Eine effektive Alternative zu toxischen und entzündbaren Reinigungsmitteln auf Lösungsmittelbasis
1 qt.
Nicht entzündbar, biologisch abbaubar
0,1 μm
Wischmopp und Eimer oder Tuch und Schwamm
0,9 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer038878-000_221109167 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/06/2023 Catalog NumberMC1-Q
Chargennummer033512-000_220201398 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/07/2022 Catalog NumberMC1-Q
Chargennummer024431-000_2009008505 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2021 Catalog NumberMC1-Q
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ 19 LT Detergent, heavy-duty cleaner, MegaClean > MegaClean Hochleistungsreinigungs- und Entfettungsmittel für Reinräume in robuster Ausführung, biologisch abbaubar, 1 qt