Learn More
Gibco™ Basalmedium zur Expansion humaner Fibroblasten (früher Medium 106)
GREENER_CHOICE
Das Human Fibroblast Expansion Basal Medium (früher Medium 106) ist ein steriles, flüssiges Gewebekulturmedium, das als eine Komponente in einer kompletten Kulturumgebung für das Wachstum normaler humaner dermaler Fibroblasten verwendet werden kann.
Marke:  Gibco™ M106500
178.60 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10043083
  • 194.00 CHF / 500 Milliliter
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dieses Basalkulturmedium enthält:
  • Essenzielle und nicht-essenzielle Aminosäuren
  • Vitamine
  • Andere organische Verbindungen
  • Spurenelemente
  • Anorganische Salze.
Das Human Fibroblast Expansion Basal Medium enthält KEINE:
  • Antibiotika
  • Antimykotika
  • Hormone
  • Wachstumsfaktoren
  • Proteine
Das Medium wird mit HEPES und Bikarbonat gepuffert und ist für den Einsatz in einem Inkubator mit einer Atmosphäre von 5 % CO2 und 95 % Luft ausgelegt. Zur Unterstützung der Ausplattierung und langfristigen Proliferation von humanen dermalen Fibroblasten muss das Human Fibroblast Expansion Basal Medium mit einem der folgenden Supplements ergänzt werden: Low Serum Growth Supplement (LSGS, Kat.- Nr. S-003-10) oder Low Serum Growth Supplement Kit (LSGS-Kit, Kat.- Nr. S-003-K).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fibroblasten
Medium 106
Steril gefiltert
Cascade Biologics™
Raumtemperatur
Säugetierzellkultur
Flüssig
Steril gefiltert
HEPES, Phenolrot
500 mL
Bei 4 °C lagern.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2855779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberM106500
Chargennummer2753938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberM106500
Chargennummer2419003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberM106500
Chargennummer2632937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberM106500
Chargennummer2753940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberM106500
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Basalmedium zur Expansion humaner Fibroblasten (früher Medium 106) > 500 ml