Learn More
Medizinischer Viskositätsstandard, 10,0 mPa.s (25,00 °C)
Geprüft in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162. Diese Viskositätsstandards für medizinische Zwecke sind vollständig auf nationale Normen rückführbar und sind auch mit Prüfgeräten kompatibel. Wird in der Regel verwendet, u. a. für die Kalibrierung und Verifizierung von Viskositätsmessgeräten.
Marke:  Paragon Scientific MGVS100-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16090220
  • 60.00 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung von Paragon
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Enthält antibakterielles Mittel
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
ISO 17025 / ISO 17034
Name des Produkts
Medizinischer Viskositätsstandard, 10,0 mPa.s (25,00 °C) > Menge: 100 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.