Learn More
Thermographic Measurements Ltd Measurements Thermofarbe
Zeigt klar und deutlich an, wenn die Temperaturen überschritten wurden. Die TMC Hallcrest™ Thermax™ Temperaturwechselfarbe eignet sich ideal für die Erstellung von Thermovermessungen und erweist sich oft als eine genaue Methode zur Messung hoher Temperaturen.
178.00 CHF - 311.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Color changing paint to show heat exposure
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11741199
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
IPMC135THE250ML
Rosa
311.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11771199
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
IPSC458THE250ML
Grün
178.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11781199
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
IPSC550THE250ML
Orange
178.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11761199
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
IPSC275THE250ML
Blau
178.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeitgesteuerte Thermofarbe
  • Auf Lösungsmittelbasis
  • Auf den meisten Oberflächen ist kein Primer erforderlich
  • Schnelle Färbung bei direkter Sonneneinstrahlung
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Überragende Leistung in normalen und schwierigen Umgebungen
  • Ideal für thermische Untersuchungen
  • Starke, klare Farbkontraste
  • Beständig gegen Öl, Dampf und Wasser
  • Keine Additive erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Color changing paint to show heat exposure
ISO 9001
250 ml
Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Measurements Thermofarbe