Learn More
Thermographic Measurements Ltd Measurements Thermofarbe
Zeigt klar und deutlich an, wenn die Temperaturen überschritten wurden. Die TMC Hallcrest™ Thermax™ Temperaturwechselfarbe eignet sich ideal für die Erstellung von Thermovermessungen und erweist sich oft als eine genaue Methode zur Messung hoher Temperaturen.
Marke: Thermographic Measurements Ltd IPSC275THE250ML
Beschreibung
- Zeitgesteuerte Thermofarbe
- Auf Lösungsmittelbasis
- Auf den meisten Oberflächen ist kein Primer erforderlich
- Schnelle Färbung bei direkter Sonneneinstrahlung
- Schnelle Reaktionszeit
- Überragende Leistung in normalen und schwierigen Umgebungen
- Ideal für thermische Untersuchungen
- Starke, klare Farbkontraste
- Beständig gegen Öl, Dampf und Wasser
- Keine Additive erforderlich
Spezifikation
Zeitgesteuerter Temperaturlack (275 °C) | |
ISO 9001 | |
250 ml |
Color changing paint to show heat exposure | |
Blau | |
Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.