Learn More
Invitrogen™ High Five™ Cells in Express Five™ Medium
Hilfreich für die Expression rekombinanter Proteine mit dem Baculovirus-Expressionsvektor-System (BEVs)
Marke: Invitrogen™ B85502
2128.50 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Lesen Sie das Material-Sicherheitsdatenblatt vor der Handhabung.
Includes: High Five-Tiefkühlzellen, Express Five serumfreies Medium, Glutamin, 100X
Beschreibung
High Five Zellen (BTI-TN-5B1-4) sind ein klonales Isolat, das aus der parentalen Trichopulsia ni-Zelllinie (Ovarien der Aschgrauen Höckereule) abgeleitet ist. High Five-Insektenzellen sind an serumfreie Kultur in Express FiveSFM angepasst, um maximales Zellwachstum und rekombinante Genexpression zu erzielen.
- Expression von rekombinanten Proteinen in einer Vielzahl von Expressionssystemen
- Bis zu 10-mal so hohe Expression sezernierter Proteine im Vergleich zu Sf9-Zellen
- Gutes Wachstum in Adhärent- oder in Suspensionskulturen
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Expression rekombinanter Proteinen in einer Vielzahl von Expressionssystemen Eine hohe Proteinexpression in High Five Zellen kann mit dem BaculoDirect™ Baculovirus-Expressionssystem, dem Bac-to-Bac™ Baculovirus-Expressionssystem oder dem InsectDirect™ Expressionssystem erzielt werden. Bis zu 10-mal so hohe Expression sezernierter Proteine im Vergleich zu Sf9-Zellen High Five Zellen sind die beste Wahl für die Expression von sezernierten Proteinen in Insektenzellen. Sie exprimieren durchgängig 5–10 Mal so viel Protein wie Sf9-Zellen. Gutes Wachstum in Adhärent- oder in Suspensionskulturen High Five™ Zellen werden in Adhärentkulturen aufgetaut und bilden eine ungleichmäßige Monoschicht mit Plaques, die sich möglicherweise schwer isolieren lassen. Protokolle für adhärentes Wachstum in Express FiveSFM sind im Produkthandbuch verfügbar. High Five-Zellen können an die Suspensionskultur angepasst werden. Wirkungs- und Qualitätskontrolle Jede Charge von High Five Zellen wird nach Wiederfindung von der Kryokonservierung auf Zellwachstum und Viabilität getestet. Außerdem wurde die Mastersamenbank auf Verunreinigung durch Bakterien, Hefen, Mycoplasma und Viren getestet und durch Isoenzym- und Karyotypanalyse bestimmt.
Bioproduktion, Zellkultur, High Five™ Cell Culture, Insektenzellkultur, Insektenexpression, Insektenexpressionszelllinien, Proteinexpression, Expression, Isolierung und Analyse, Virusimpfstoffproduktion
Spezifikation
High Five gefrorene Zellen: • Lagerbedingungen: flüssiger Stickstoff (Dampfphase) Express Five serumfreies Medium: • Lagerbedingungen: 2 °–8° C • Schutz vor leichtem L-Glutamin, 100x: • Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C • Vor Licht schützen |
|
Insektenzelle | |
Express Five™ SFM (Serumfreie Medien) | |
High Five™ | |
3 x 106 Zellen |
High Five™ | |
Trichoplusia ni | |
3 x 106 cells | |
High Five-Zellen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.