Learn More
Hamilton™ 700 Serie Microliter™ Spritzen: Anschlusstyp N
Die Spritze der Serie 700 ist die ursprüngliche handmontierte Hamilton-Spritze. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Marke:  Hamilton™ 87919
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10020332
  • 97.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Nur zum Gebrauch mit Flüssigkeiten
  • Besitzt speziell angepasste Edelstahlkolben mit präzisionsgebohrten Spritzenkörpern
  • Der spezielle Anpassungsprozess erlaubt eine möglichst dichte Versieglung und eine reibungslose Kolbenbewegung
  • Verwendung für homogene Proben, die nicht anfällig für Ausfällungen oder Verklebungen mit Glas sind
  • Die Spritze muss nach jedem Gebrauch mit einer heterogenen Lösung gereinigt werden
  • Kolben für Mikroliter-Spritzen können bei einer Beschädigung nicht ausgetauscht oder ersetzt werden
  • Für heterogene Lösungen werden gasdichte Spritzen empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
0,014 in.
0.13 mm
0,260 in.
6,60 mm
Zum Dispensieren kleinster Mengen mit größtmöglicher Präzision
2 in.
Microliter Spritze
75
5 μl
26 s ga
0,005 in.
0,260 in.
0,343 mm
0.483 mm
2 in.
51 mm
2000 psi
3
3
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 700 Serie Microliter™ Spritzen: Anschlusstyp N > 5 μl; N, 26 s Gauge, 51 mm L; Punktform:3