Learn More
Gibco™ Dynamis™ AGT™ Medium
Dynamis AGT Medium
Marke:  Gibco™ A2617503
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15450994
  • 38820.00 CHF / 10 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Pulver (AGT)
AGT™, Dynamis™
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Dry format medium.
Store in the dark and dry at 2°C to 8°C.
Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
AGT Medium
10 kg
Double Polybagged with dessicants in Ropack Bucket
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Dynamis™ AGT™ Medium > 10 kg
Achtung: Für die Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung.