Learn More
Thermo Scientific™ Universalplattform für MaxQ™ Schüttler
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universalplattformen.
Marke: Thermo Scientific™ 30125
774.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21970" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie die flexiblen Universalplattformen für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler, um Laborgefäße unterschiedlicher Form und Größe auf einer einzigen Plattform zu platzieren. Die Plattformen bieten höchste Innovation, Zuverlässigkeit und Präzision und sind die optimale Wahl für Ihr Labor.
Für den Gebrauch mit MaxQ Schüttlern wie angegeben. Wählen Sie die Plattform, die am besten Ihren Ansprüchen entspricht.
Bestellinformationen:
Klammern separat lieferbar.
Spezifikation
Schüttler-Plattform | |
11 x 13 in. (28 x 33 cm) | |
28 cm | |
33 cm | |
MaxQ™ 2000 Schüttler |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
11 in. | |
13 in. | |
Doppelt gestapelte Universalplattform ohne Klemmen, 11 x 13 in. |