Learn More
Thermo Scientific™ Universalplattform für MaxQ™ Schüttler
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universalplattformen.
Marke:  Thermo Scientific™ 30120BI
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10071552
  • 2190.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie die flexiblen Universalplattformen für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler, um Laborgefäße unterschiedlicher Form und Größe auf einer einzigen Plattform zu platzieren. Die Plattformen bieten höchste Innovation, Zuverlässigkeit und Präzision und sind die optimale Wahl für Ihr Labor.
Für den Gebrauch mit MaxQ Schüttlern wie angegeben. Wählen Sie die Plattform, die am besten Ihren Ansprüchen entspricht.
Bestellinformationen:
Klammern separat lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schüttler-Plattform
36 x 24 in. (91 x 60,9 cm)
91,4 cm
60,9 cm
MaxQ 3000
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
36 in.
24 in.
Universalplattform ohne Klammern, 24 x 36 in.