Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Lagern Sie Proben sicher bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Dampfphase, mit diesen 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss und farbcodierten Kappen zur Vereinfachung der Lagerung.
354.00 CHF - 897.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1,0 ml
Wellform V-Boden
Sterilität Steril
Kapazität (angloamerikanisch) 0,0338 fl oz.
DNase-frei Yes
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Verschlussfarbe Farbe Verpackung Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Farbe Verpackung Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
10725784
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3740
Farblos Clear Fall Sterile and PCR Ready
400.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11661990
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3740RED
Rot Clear Bulk, 480 Tubes Sterile and PCR Ready
422.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11652000
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3740YEL
Gelb Clear Bulk, 480 Tubes Sterile and PCR Ready
422.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11631960
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3740BLU
Blau Clear Bulk, 480 Tubes Sterile and PCR Ready
422.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12811981
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3740GRE
Grün Clear Bulk, 480 Tubes Sterile and PCR Ready
422.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11622010
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3740WHI
Weiß Clear Bulk, 480 Tubes Sterile and PCR Ready
422.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11681980
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3740PUR
Violett Clear Bulk, 480 Tubes Sterile and PCR Ready
422.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10089692
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
3741
Farblos Clear Karton Sterile and PCR Ready
897.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12821991
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3741RED
Rot Clear 5 Latch Racks of 96 Tubes Sterile and PCR Ready
613.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12841991
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3741YEL
Gelb Clear 5 Latch Racks of 96 Tubes Sterile and PCR Ready Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12891981
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3741BLU
Blau Clear 5 Latch Racks of 96 Tubes Sterile and PCR Ready
613.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12801991
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3741GRE
Grün Clear 5 Latch Racks of 96 Tubes Sterile and PCR Ready
613.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12831991
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3741WHI
Weiß Clear 5 Latch Racks of 96 Tubes Sterile and PCR Ready
613.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12811991
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3741PUR
Violett Clear 5 Latch Racks of 96 Tubes Sterile and PCR Ready
660.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10486143
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3742
N.A. Clear Karton Sterile and PCR Ready
378.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12336263
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3742AMB
N.A. Amber 5 Latch Racks of 96 Tubes Sterile and PCR Ready
354.00 CHF
4800 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12326263
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3741AMB
Rot Amber 5 Latch Racks of 96 Tubes Sterile and PCR Ready
660.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13426888
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3741-WP
Farblos Clear 5 Latch Racks of 96 Tubes Sterile and PCR Ready
685.00 CHF
480 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die sichere Lagerung von Proben bei tiefen Temperaturen, einschließlich in der Dampfphase von Flüssigstickstoff, verwenden Sie Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss.Diese Röhrchen sind aus Kunststoffen medizinischer Qualität hergestellt und verfügen über einen dauerhaften und kontrastreichen 2D-Barcode.Die 2D-Röhrchen mit Schraubverschluss können zusammen mit Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D-Barcode-Lesegeräten eingesetzt werden, sind manuell oder automatisch verschließbar, bieten Beschriftungsmöglichkeiten und eignen sich für eine Reihe manueller und automatisierter Langzeitlagerungen.
Zuverlässiger Probenschutz
  • Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.
  • Die Schraubverschlüsse weisen eine weiche Silikondichtung auf, die sich Berührungsflächen anpasst und die Probenkonservierung sicherstellt.
  • Die Gestelle bestehen aus dauerhaftem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), um die Röhrchen bei versehentlichem Fallenlassen zu schützen.
  • Schraubverschlussröhrchen eignen sich für Lagerungsbedingungen von bis zu -196°C.
Sichere Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Röhrchen ist am Boden mit einem dauerhaft eingelaserten und eindeutigen 2D-Barcode gekennzeichnet
  • Mittels des dauerhaft eingelaserten 2D-Barcodes können Röhrchen sofort gescannt, identifiziert und die zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen
  • Kompatibel mit all unseren VisionMate Lesegeräten
Hervorragendes Lagerformat
  • Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
  • Verschiedene Deckler/Entdeckler zur Handhabung einzelner Röhrchen, 8 oder 96 Röhrchen gleichzeitig erhältlich
Strengste Qualitätskontrolle
  • Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit geprüft.
  • Jeder 2D-Barcode wird mit der Datenbank aller bisherigen 2D-Barcodes von Thermo Scientific verglichen, um Duplikate zu vermeiden
  • Jedes Röhrchen wird auf Dichtheit geprüft, um die Integrität des Röhrchens und die Sicherheit der Proben zu gewährleisten.
  • Alle Röhrchen werden DNA-, RNase-, DNase-, Endotoxin- und Zytotoxin-frei geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
1,0 ml
Steril
Yes
V-Boden
0,0338 fl oz.
Sterile and PCR Ready
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss