Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Lagern Sie Proben sicher bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Dampfphase, mit diesen 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss und farbcodierten Kappen zur Vereinfachung der Lagerung.
Marke:  Thermo Scientific™ 3740RED
237.71 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11661990
  • 422.00 CHF / 480 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Clear
Rot
1 ml
Polypropylen (medizinische Qualität)
V-Boden
Matrix™
Ja
0,0338 fl oz.
Sterile and PCR Ready
Röhrchen mit Schraubverschluss
Nicht autoklavierbar
V-Boden
Bulk, 480 Tubes
Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur
Steril
Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit eingeformter thermoplastischer Elastomerdichtung
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.