Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Für die sichere Lagerung von Proben bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Gasphase, verwenden Sie Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss.
Marke:  Thermo Scientific™ 3741-WP
538.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13426888
  • 672.00 CHF / 480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die sichere Lagerung von Proben bei tiefen Temperaturen, einschließlich in der Dampfphase von Flüssigstickstoff, verwenden Sie Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss.Diese Röhrchen sind aus Kunststoffen medizinischer Qualität hergestellt und verfügen über einen dauerhaften und kontrastreichen 2D-Barcode.Die 2D-Röhrchen mit Schraubverschluss können zusammen mit Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D-Barcode-Lesegeräten eingesetzt werden, sind manuell oder automatisch verschließbar, bieten Beschriftungsmöglichkeiten und eignen sich für eine Reihe manueller und automatisierter Langzeitlagerungen.
Eigenschaften:
Zuverlässiger Probenschutz
  • Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.
  • Die Schraubverschlüsse weisen eine weiche Silikondichtung auf, die sich Berührungsflächen anpasst und die Probenkonservierung sicherstellt.
  • Die Gestelle bestehen aus dauerhaftem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), um die Röhrchen bei versehentlichem Fallenlassen zu schützen.
  • Schraubverschlussröhrchen eignen sich für Lagerungsbedingungen von bis zu -196 ºC.
Sichere Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Röhrchen ist am Röhrchenboden mit einem dauerhaft eingelaserten und eindeutigen 2D-Barcode gekennzeichnet.
  • Mittels des dauerhaft eingelaserten 2D-Barcodes können Röhrchen sofort gescannt, identifiziert und die zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen.
  • Kompatibel mit all unseren VisionMate Lesegeräten
Unübertroffenes Lagerungsformat
  • Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
  • Von 8 Röhrchen bis zu 96 Röhrchen sind mehrere Optionen zum gleichzeitigen Öffnen und Verschließen sowie zum Bearbeiten eines einzelnen Röhrchens möglich.
Strengste Qualitätskontrolle
  • Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit geprüft.
  • Jeder 2D-Barcode wird mit der Datenbank aller bisherigen 2D-Barcodes von Thermo Scientific verglichen, um sicherzustellen, dass keine Duplikate auftauchen.
  • Jedes Röhrchen wird auf Dichtheit geprüft, um die Integrität des Röhrchens und die Sicherheit der Proben zu gewährleisten.
  • Alle Röhrchen werden DNA-, RNase-, DNase-, Endotoxin- und Zytotoxin-frei geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss mit weißem Feld
Farblos
1.0mL
Polypropylen (medizinische Qualität)
V-Boden
Matrix™
Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit eingeformter thermoplastischer Elastomerdichtung
Ja
Schraubverschlussröhrchen mit V-förmigem Boden und weißem Beschriftungsfeld
Nicht autoklavierbar
V-Boden
5 Latch Racks of 96 Tubes
Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur
Steril
0,0338 fl oz.
Sterile & PCR Ready
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.