Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Lagern Sie Proben sicher bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Dampfphase, mit diesen 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss und farbcodierten Kappen zur Vereinfachung der Lagerung.
Marke:  Thermo Scientific™ 3741BLU
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12891981
  • 601.00 CHF / 480 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Clear
Blau
1 ml
Polypropylen (medizinische Qualität)
V-Boden
Matrix™
Ja
0,0338 fl oz.
Sterile and PCR Ready
Röhrchen mit Schraubverschluss
Nicht autoklavierbar
V-Boden
5 Latch Racks of 96 Tubes
Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur
Steril
Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit eingeformter thermoplastischer Elastomerdichtung
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1425914 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum13/05/2025 Catalog Number3741BLU
Chargennummer1419237 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number3741BLU
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.