Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μl-Röhrchen mit Schraubverschluss
Lagern Sie mit diesen Röhrchen mit Schraubverschluss Proben sicher bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Dampfphase.
334.00 CHF - 721.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 μl |
---|---|
Bodenform | V-Boden |
Wellform | V-Boden |
Produktlinie | Matrix™ |
Verpackungsmenge | 480 Tubes |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Verpackung | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Verpackung | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10365453
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3743 |
Farblos | Karton | Röhrchen mit Schraubverschluss |
403.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11855472
![]() |
Thermo Scientific™
3743RED |
Rot | Bulk | Röhrchen mit Schraubverschluss |
377.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11875472
![]() |
Thermo Scientific™
3743YEL |
Gelb | Bulk | Röhrchen mit Schraubverschluss |
377.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11825472
![]() |
Thermo Scientific™
3743BLU |
Blau | Bulk | Röhrchen mit Schraubverschluss |
422.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11835472
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3743GRE |
Grün | Bulk | Röhrchen mit Schraubverschluss |
377.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11865472
![]() |
Thermo Scientific™
3743WHI |
Weiß | Bulk | Röhrchen mit Schraubverschluss |
377.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11845472
![]() |
Thermo Scientific™
3743PUR |
Violett | Bulk | Röhrchen mit Schraubverschluss |
422.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10111683
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3744 |
Farblos | Fall | Röhrchen mit Schraubverschluss |
721.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11815482
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3744RED |
Rot | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Röhrchen mit Schraubverschluss |
552.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11835482
![]() |
Thermo Scientific™
3744YEL |
Gelb | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Röhrchen mit Schraubverschluss |
552.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11885472
![]() |
Thermo Scientific™
3744BLU |
Blau | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Röhrchen mit Schraubverschluss |
552.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11895472
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3744GRE |
Grün | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Röhrchen mit Schraubverschluss |
552.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11825482
![]() |
Thermo Scientific™
3744WHI |
Weiß | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Röhrchen mit Schraubverschluss |
613.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11805482
![]() |
Thermo Scientific™
3744PUR |
Violett | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Röhrchen mit Schraubverschluss |
613.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10405983
![]() |
Thermo Scientific™
3745 |
N.A. | Fall | Röhrchen mit Schraubverschluss |
334.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12346263
![]() |
Thermo Scientific™
3743AMB |
Rot | Bulk | Röhrchen mit Schraubverschluss |
422.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13416918
![]() |
Thermo Scientific™
3744-WP |
Farblos | 5 Latch Racks of 96 Tubes | Schraubverschluss mit weißem Feld |
608.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl-Röhrchen mit Schraubverschluss für die sichere Lagerung von Proben bei tiefen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Dampfphase. Diese Röhrchen aus Kunststoffen medizinischer Qualität sind mit einem dauerhaften, kontrastreichen 2D-Barcode versehen. Die Röhrchen mit 2D-Schraubverschluss können zusammen mit Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D-Barcode-Lesegeräten genutzt werden, sind manuell oder automatisch verschließbar, bieten Beschriftungsmöglichkeiten und eignen sich für eine Reihe manueller und automatisierter Langzeitlagerungen.
Zuverlässiger Probenschutz- Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.
- Die Schraubverschlüsse weisen eine weiche Silikondichtung auf, die sich Berührungsflächen anpasst und die Probenkonservierung sicherstellt.
- Die Gestelle bestehen aus dauerhaftem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), um die Röhrchen bei versehentlichem Fallenlassen zu schützen.
- Schraubverschlussröhrchen eignen sich für Lagerungsbedingungen von bis zu -196 ºC.
- Jedes Röhrchen ist am Boden mit einem dauerhaft eingelaserten und eindeutigen 2D-Barcode gekennzeichnet
- Mittels des dauerhaft eingelaserten 2D-Barcodes können Röhrchen sofort gescannt, identifiziert und die zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen
- Kompatibel mit all unseren VisionMate Lesegeräten
- Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
- Verschiedene Deckler/Entdeckler zur Handhabung einzelner Röhrchen, 8 oder 96 Röhrchen gleichzeitig erhältlich
- Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit geprüft.
- Jeder 2D-Barcode wird mit der Datenbank aller bisherigen 2D-Barcodes von Thermo Scientific verglichen, um Duplikate zu vermeiden
- Jedes Röhrchen wird auf Dichtheit geprüft, um die Integrität des Röhrchens und die Sicherheit der Proben zu gewährleisten.
- Alle Röhrchen werden DNA-, RNase-, DNase-, Endotoxin- und Zytotoxin-frei geliefert.
Spezifikation
500 μl | |
V-Boden | |
480 Tubes | |
Ja |
V-Boden | |
Matrix™ | |
16907 fl oz. | |
Sterile and PCR Ready |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.