Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μl-Röhrchen mit Schraubverschluss
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μl-Röhrchen mit Schraubverschluss für die sichere Lagerung von Proben bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff im Gaszustand.
Marke: Thermo Scientific™ 3745
279.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl-Röhrchen mit Schraubverschluss für die sichere Lagerung von Proben bei tiefen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Dampfphase. Diese Röhrchen aus Kunststoffen medizinischer Qualität sind mit einem dauerhaften, kontrastreichen 2D-Barcode versehen. Die Röhrchen mit 2D-Schraubverschluss können zusammen mit Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D-Barcode-Lesegeräten genutzt werden, sind manuell oder automatisch verschließbar, bieten Beschriftungsmöglichkeiten und eignen sich für eine Reihe manueller und automatisierter Langzeitlagerungen.
- Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.
- Die Schraubverschlüsse weisen eine weiche Silikondichtung auf, die sich Berührungsflächen anpasst und die Probenkonservierung sicherstellt.
- Die Gestelle bestehen aus dauerhaftem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), um die Röhrchen bei versehentlichem Fallenlassen zu schützen.
- Röhrchen mit Schraubverschluss eignen sich für Lagerungsbedingungen von bis zu -196 ºC.
- Jedes Röhrchen ist am Röhrchenboden mit einem dauerhaft eingelaserten und eindeutigen 2D-Barcode gekennzeichnet.
- Mittels des dauerhaft eingelaserten 2D-Barcodes können Röhrchen sofort gescannt, identifiziert und die zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen.
- Kompatibel mit allen unseren VisionMate Lesegeräten.
- Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
- Von 8 Röhrchen bis zu 96 Röhrchen sind mehrere Optionen zum gleichzeitigen Öffnen und Verschließen sowie zum Bearbeiten eines einzelnen Röhrchens möglich.
- Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit geprüft.
- Jeder 2D-Barcode wird mit der Datenbank aller bisherigen 2D-Barcodes von Thermo Scientific verglichen, um sicherzustellen, dass es keine Duplikate gibt.
- Jedes Röhrchen wird auf Dichtheit geprüft, um die Integrität des Röhrchens und die Sicherheit der Proben zu gewährleisten.
- Alle Röhrchen werden DNA-, RNase-, DNase-, Endotoxin- und Zytotoxin-frei geliefert.
Spezifikation
Röhrchen mit Schraubverschluss | |
N.A. | |
500 μl | |
Polypropylen (medizinische Qualität) | |
V-Boden | |
Matrix™ | |
Nein | |
Ja | |
Sterile & PCR Ready |
V-Boden, Röhrchen mit Schraubverschluss, keine Verschlüsse | |
Nicht autoklavierbar | |
V-Boden | |
Fall | |
Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur | |
Steril | |
16907 fl oz. | |
Schraubverschluss |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.