Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μl-Röhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μl-Röhrchen mit Schraubverschluss für die sichere Lagerung von Proben bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff im Gaszustand.
Marke:  Thermo Scientific™ 3743RED
272.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11855472
  • 369.00 CHF / 480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl-Röhrchen mit Schraubverschluss für die sichere Lagerung von Proben bei tiefen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Dampfphase. Diese Röhrchen aus Kunststoffen medizinischer Qualität sind mit einem dauerhaften, kontrastreichen 2D-Barcode versehen. Die Röhrchen mit 2D-Schraubverschluss können zusammen mit Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D-Barcode-Lesegeräten genutzt werden, sind manuell oder automatisch verschließbar, bieten Beschriftungsmöglichkeiten und eignen sich für eine Reihe manueller und automatisierter Langzeitlagerungen.
Zuverlässiger Probenschutz
  • Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.
  • Die Schraubverschlüsse weisen eine weiche Silikondichtung auf, die sich Berührungsflächen anpasst und die Probenkonservierung sicherstellt.
  • Die Gestelle bestehen aus dauerhaftem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), um die Röhrchen bei versehentlichem Fallenlassen zu schützen.
  • Röhrchen mit Schraubverschluss eignen sich für Lagerungsbedingungen von bis zu -196 ºC.
Sichere Rückverfolgbarkeit 
  • Jedes Röhrchen ist am Röhrchenboden mit einem dauerhaft eingelaserten und eindeutigen 2D-Barcode gekennzeichnet.
  • Mittels des dauerhaft eingelaserten 2D-Barcodes können Röhrchen sofort gescannt, identifiziert und die zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen.
  • Kompatibel mit allen unseren VisionMate Lesegeräten. 
Unübertroffenes Lagerungsformat
  • Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
  • Von 8 Röhrchen bis zu 96 Röhrchen sind mehrere Optionen zum gleichzeitigen Öffnen und Verschließen sowie zum Bearbeiten eines einzelnen Röhrchens möglich. 
Strengste Qualitätskontrolle
  • Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit geprüft.
  • Jeder 2D-Barcode wird mit der Datenbank aller bisherigen 2D-Barcodes von Thermo Scientific verglichen, um sicherzustellen, dass es keine Duplikate gibt. 
  • Jedes Röhrchen wird auf Dichtheit geprüft, um die Integrität des Röhrchens und die Sicherheit der Proben zu gewährleisten.
  • Alle Röhrchen werden DNA-, RNase-, DNase-, Endotoxin- und Zytotoxin-frei geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen mit Schraubverschluss
Rot
500 μl
Polypropylen (medizinische Qualität)
V-Boden
Matrix™
Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität
Ja
Schraubverschlussröhrchen mit V-förmigem Boden
Nicht autoklavierbar
V-Boden
Bulk, 480 Tubes
Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur
Steril
16907 fl oz.
Sterile & PCR Ready
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.