Learn More
Masterflex™ L/S™ drehzahlgeregelte Kompaktantriebe
Masterflex™ L/S™ drehzahlgeregelte Kompaktantriebe erleichtern das Pumpen bei geringen Durchflussraten
Marke: Masterflex™ 77240-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchgehende Schlauchlängen am Pumpenkopf für saubere Durchflusswege
- Die Zweikanalausführung sorgt für synchronen Durchfluss auf zwei getrennten Kanälen; die Einkanalausführung liefert höchste Durchflussraten
- Automatische Schlauchfixierung ermöglicht schnelles und einfaches Aufsetzen der Schläuche
- Separate Drehzahlregelung für einzelne Umdrehungen und Vorwärts-/Aus-/Rückwärts-Umschalter—erhalten die Drehzahleinstellung beim Ein- und Ausschalten der Pumpe aufrecht
- Fernstart/-stopp über Kontaktschlusssteuerung an der Pumpenrückseite
Spezifikation
2 | |
Kein Display | |
Ja | |
Lackierter Stahl | |
90 bis 260 V AC |
Analog | |
1,6 bis 124 ml/min pro Kanal | |
L/S Miniflex Pumpenkopf und Tischnetzteil mit zwei Spannungen (115/ 230 V AC) mit IEC320/CEE22-Buchse.Die Pumpe wird mit einer speziellen Kabel-/Steckereinheit für das Zielland geliefert. | |
90 bis 260 VAC, 50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ drehzahlgeregelte Kompaktantriebe > Max. Durchflussrate pro Kanal: 124 ml/min; Kanalanzahl: 2
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur