Learn More
Masterflex™ L/S™ drehzahlgeregelte Kompaktantriebe
Masterflex™ L/S™ drehzahlgeregelte Kompaktantriebe erleichtern das Pumpen bei geringen Durchflussraten
1675.00 CHF - 1710.00 CHF
Spezifikation
Regelungsart | Analog |
---|---|
Displaytyp | Kein Display |
Umkehrbar | Ja |
Enthält | L/S Miniflex Pumpenkopf und Tischnetzteil mit zwei Spannungen (115/ 230 V AC) mit IEC320/CEE22-Buchse.Die Pumpe wird mit einer speziellen Kabel-/Steckereinheit für das Zielland geliefert. |
Material | Lackierter Stahl |
Produktcode | Marke | Flussrate | Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15237799
|
Masterflex™
77240-20 |
1,6 bis 239 ml/min pro Kanal | 1 |
1675.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15257799
|
Masterflex™
77240-30 |
1,6 bis 124 ml/min pro Kanal | 2 |
1710.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
- Durchgehende Schlauchlängen am Pumpenkopf für saubere Durchflusswege
- Die Zweikanalausführung sorgt für synchronen Durchfluss auf zwei getrennten Kanälen; die Einkanalausführung liefert höchste Durchflussraten
- Automatische Schlauchfixierung ermöglicht schnelles und einfaches Aufsetzen der Schläuche
- Separate Drehzahlregelung für einzelne Umdrehungen und Vorwärts-/Aus-/Rückwärts-Umschalter—erhalten die Drehzahleinstellung beim Ein- und Ausschalten der Pumpe aufrecht
- Fernstart/-stopp über Kontaktschlusssteuerung an der Pumpenrückseite
Spezifikation
Analog | |
Ja | |
Lackierter Stahl | |
90 bis 260 V AC |
Kein Display | |
L/S Miniflex Pumpenkopf und Tischnetzteil mit zwei Spannungen (115/ 230 V AC) mit IEC320/CEE22-Buchse.Die Pumpe wird mit einer speziellen Kabel-/Steckereinheit für das Zielland geliefert. | |
90 bis 260 VAC, 50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ drehzahlgeregelte Kompaktantriebe