missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Rotarus™ Adapterset MKF 60
Rotarus™ Adapterset mit Adapterplatte aus hochwertigem PFA und Kupplungsstück aus Aluminium.
Marke: Hirschmann™ 9531665
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Adapterplatte: PFA
- Kupplungsstück: Aluminium
- Anschluss von Mehrkanal-Pumpenköpfen der Serie MKF 60 an die rotarus™ Pumpenantriebe „smart“, „standard“ und „flow“
Spezifikation
Schwarz | |
POM | |
10 mm | |
1 |
98 x 10 x 110 mm | |
98 mm | |
110 mm | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Hirschmann™ Rotarus™ Adapterset MKF 60 > Farbe: Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur