Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10497890
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10497890
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10497890
Marke: Thermo Scientific Acros 124900010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 770.0°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 9.2 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dry substance) (Complexometry)
Strukturformel MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,sparingly soluble in alcohol
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
Formelmasse 246.48
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 48.0% to 52.0% (450°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number12490001,124900025,12490017,124900100,124900010,12490003,12490025
ChargennummerA0463867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number12490001,124900025,12490017,124900100,124900010,12490003,12490025
ChargennummerA0457808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number12490001,124900025,12490017,124900100,124900010,12490003,12490025
ChargennummerA0429628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog Number124900025,124900100,124900010
ChargennummerA0455035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number12490001,124900025,12490017,124900100,124900010,12490003,12490025
Produktidentifikator
  • Magnesium sulfate heptahydrate
Name des Produkts
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >