Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11411828
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411828
1000 g, 1000 Gramm
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11411828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14491.0B
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Magnesiumsulfat, das durch geeignete Verfahren hergestellt wird, findet Verwendung in mehreren pharmazeutischen Präparaten von Magnesium, die normalerweise als Epsom-Salz bezeichnet werden. Es wird als Mikronährstoff in der Landwirtschaft, als Salz zum Brauen bei der Herstellung bestimmter alkoholischer Produkte, als Elektrolyt zur Herstellung von Metallsalzen, als Gerinnungsmittel und als Bestandteil in Badesalzen für die Anwendung in der Floating-Therapie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Säure. Schwer löslich in Alkohol und Glycerin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate heptahydrate
Menge 1000 g
Merck Index 14,5691
Löslichkeitsinformationen Soluble in in water and acid. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Formelmasse 246.48 (120.37 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.68
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10252629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 ArtikelnummerA14491.0I,A14491.0B
Chargennummer10240819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 ArtikelnummerA14491.0I,A14491.0B
Chargennummer10240399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 ArtikelnummerA14491.0I,A14491.0B
Chargennummer90003936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14491.0I,A14491.0B
Chargennummer10164608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14491.0I,A14491.0B
RUO – Nur für Forschungszwecke
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado