Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Elution Buffer
Dieser Elutionspuffer ist im MagMAX Viral/Pathogen Nukleinsäure-Isolationskit und MagMAX Microbiom Ultra Nukleinsäure-Isolationskit enthalten (Kat.- Nr. A42352, A42356, A42357 und A42358). Ist separat erhältlich für Anwendungen, die mehr Elutionspuffer benötigen als im Kit enthalten ist.
Marke: Applied Biosystems™ A42364
378.68 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
This elution buffer is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. No. A42352, A42356, A42357, and A42358). It is made available separately for applications that require more elution buffer than is provided in the kit.
Spezifikation
Serum, Virale Proben, Bukkalproben, Blut, Zellen, Bakterien, Pilze, Hefe | |
Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle | |
Virale DNA⁄RNA, Pathogen-DNA⁄RNA, Nukleinsäuren insgesamt | |
Raumtemperatur |
100 ml | |
Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR | |
MagMAX™ | |
100 mL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt kaufen -
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen