Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit flachem Boden
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06000482
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11522174
  • 846.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
Borosilikatglas, Duran Glas
Laborflansch 150
Zylinder
160 mm
5 L
350 mm
Reaktionsgefäß
Flach
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit flachem Boden > Mit Laborflansch 150; Fassungsvermögen:Gehäuse 5L