Learn More
EYA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA540545
455.00 CHF gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Peptide sequence: QDYPSYPSFG QGQYAQYYNS SPYPAHYMTS SNTSPTTPST NATYQLQEPP Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 86%
EYA1 Polyclonal antibody specifically detects EYA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
EYA1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
EYA1 | |
BOP; bor; BOS1; dog eared; EYA transcriptional coactivator and phosphatase 1; eya1; eya1 protein; Eyes absent; eyes absent 1; eyes absent 1 homolog; eyes absent 1 homolog (Drosophila); eyes absent homolog 1; MGC141875; OFC1; OTTHUMP00000195053; wu:fc13c10; zgc:100770 | |
Rabbit | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
2138 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Immunohistochemistry, Western Blot | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
Q99502 | |
EYA1 | |
Synthetic peptide directed towards the middle region of human EYA1 | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |